UV-transilluminaattorit, High Performance -sarja
Toimittaja: Analytik Jena
732-4385EA 3110 EUR
732-4385 732-4374 732-4384 732-4383 732-4382 732-4378 732-4377 732-4376 732-4375 732-4386 732-4379 732-4381
UV-transilluminaattorit, High Performance -sarja
Transilluminaattorit UV-Transilluminaattorit
Nämä suuritehoiset UV-transilluminaattorit, joissa on neljä 25 W putkea, tuottavat 100 watin tehon ja tasaisen UV-valon, ja sopivat hyvin intensiteetiltään heikkojen fluoresoivien näytteiden tarkasteluun. Osassa malleista on kirkkausasetus (suuri/keskitaso/pieni) fluoresoivien näytteiden tarkastelua ja kuvantamista varten. Himmeä kirkkausasetus (Lo) vähentää geelinäytteiden photonicking- ja photobleaching-ilmiöitä ja antaa siten lisäaikaa geelien tarkastelua varten. Korkeaa (Hi) ja keskitason (Med) kirkkautta käytetään kvantitoinnissa.
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko helpottaa puhdistusta ja ehkäisee kontaminaatiota
  • Pitkäikäinen UVG-filtteri ja tekniset ratkaisut takaavat kirkkaan fluoresoivan taustavalon
  • Malleissa, joissa on suuren/keskitason/pienen intensiteetin asetukset, asetuksia voidaan säätää käyttötarkoituksen mukaan
  • Tehokas puhallin pitää suodattimen pintalämpötilan riittävän alhaisena näytteen suojaamiseksi ja UV-valon kirkkaus pysyy muuttumattomana
  • Irrotettavassa UV-suojakannessa on saranat, ja sen korkeutta voidaan säätää sopivan tarkastelukulman löytämiseksi ja näytteen käsittelyn helpottamiseksi
Kahden aallonpituuden UV-mallit vastaavat muuten yhden aallonpituuden malleja, mutta niissä aallonpituus (302 tai 365 nm) on valittavissa eikä UV-valon kirkkautta voi säätää.
L×S×K: 486×337×143 mm (korkeus sisältää kirkkaan UV-suojakannen)
Paino: 9,6 kg