qPCR SuperMix, PerfeCTa® valmis qPCR-reaktioseos
Toimittaja: Quantabio
733-1184EA 1110 EUR
733-1184 733-1185 733-1189 733-1188 733-1193 733-1192
qPCR SuperMix, PerfeCTa® valmis qPCR-reaktioseos
Nukleiinihapporeagenssit qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
PerfeCTa® qPCR SuperMix -seokset ovat 2x, käyttövalmiita reaktioseoksia joissa on kaikki komponentit alukkeita, koettimia ja qPCR-templaattia lukuun ottamatta.
  • Laaja dynaaminen alue parantaa luotettavuutta
  • Vasta-aineella toteutettu Hot Start lisää spesifisyyttä ja tarkentaa kvantifikaatiota
SuperMix-seoksissa on puskureita ja stabilointiaineita, jotka tuottavat tehokkaan, toistettavan ja herkän PCR-reaktion TaqMan®- ja TaqMan® MGB -koettimilla. PerfeCTa® qPCR SuperMix -seosten entistä tarkempi spesifisyys estää homologisten sekvenssien väliset ristireaktiot, mikä parantaa havaittavuutta ja erottelukykyä SNP-sovelluksissa. Keskeinen ainesosa on AccuStart™ Taq-polymeraasi, jonka sisältämät monoklonaaliset vasta-aineet sitoutuvat polymeraasiin ja inaktivoivat sen ennen ensimmäistä PCR-denaturaatiovaihetta. Lämpöinaktivaatiossa (2 minuuttia 95 °C:ssa) vasta-aineet denaturoituvat palautumattomasti ja vapauttavat aktiivista, muokkaamatonta Taq-polymeraasia, mikä edistää alukkeen ekstensiota. Reaktio voidaan valmistella kätevästi huoneenlämmössä. Perfecta® qPCR SuperMix -on saatavana kaikille reaaliaikaisille PCR-laitealustoille, myös normalisointia ROX-referenssivärillä edellyttäville laitteille.
Näytepakkauksia saatavana tilauksesta.