Fosfaattipuskuroitu keittosuolaliuos (PBS), matala fosfaatti, 10x
Toimittaja: VWR
VWR®
437117KEA 280 EUR
437117K
Fosfaattipuskuroitu keittosuolaliuos (PBS), matala fosfaatti, 10x
Biokemialliset puskuriliuokset Elektroforeesipuskurit Washing Buffers
Säteilysteriloitu PBS-varastoliuos, soveltuu laimennettuna solujen pesemiseen
  • KCl 2,0 g/L
  • NaCl 70,1 g/L
  • Na₂HPO₄, 2H₂0 12,8 g/L
  • NaH₂PO₄, 1H₂O 4,4 g/L
Add 1 ml of 10X PBS to 9 ml of water to give a 1X PBS solution.
pH (20 °C): 6,90 to 7,30