Kuoppalevyt, moduulit, Immuno™ LockWell™ Fluoronunc™/Luminunc™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
738-0753EA 758 EUR
738-0753 738-0751 738-0752 738-0750
Kuoppalevyt, moduulit, Immuno™ LockWell™ Fluoronunc™/Luminunc™
Kuoppalevyt Mikrolevyt immunologiaan
PS, 96 kuoppaa telineessä. Fluoresenssi- ja luminesenssipohjaisiin immunoanalyyseihin ja sitoutumismäärityksiin sopivat levyt on suunniteltu 96 MicroWell™ LockWell™ -perusmuodon mukaan. Läpinäkymättömissä valkoisissa moduuleissa on heijastava pinta, joka ehkäisee ristiinluentaa ja takaa minimaalisen taustafluoresenssin. Läpinäkymättömissä mustissa moduuleissa on valoa imevä pinta, joka ehkäisee ristiinluentaa ja takaisin heijastuvaa valoa.
  • Jokainen kuoppa lukittuu kehyksessä samalle korkeudelle, mikä ehkäisee laitteen jumiutumista
  • Helppokäyttöinen
  • Yhtenäinen pesu- ja lukutulos
  • Sertifioitu sitoutumisen yhdenmukaisuus kuopan kaikille pinnoille
  • MaxiSorp™-pinnassa on korkea affiniteetti molekyyleihin, joissa on hydrofiililisiä/hydrofobisia alueita ja PolySorp™-pinnassa on korkea affiniteetti hydrofobisiin molekyyleihin
Kuopan kokonaistilavuus: 350 µl