Koeputkitelineet, Mega
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
211-0363EA 54.2 EUR
211-0363 211-0365 212-0662 212-0663 211-0366 212-0661 212-0660 211-0364
Koeputkitelineet, Mega
Koeputkitelineet Tube Racks
High-capacity storage for your tubes.
  • Suuret näytemäärät mahtuvat samaan telineeseen
  • Aakkosnumeerinen ruudukko nopeuttaa putkien löytämistä
  • Kestävä ja kevyt materiaali helpottaa kuljetusta
Fully-assembled, polypropylene mega racks are great for high-throughput labs requiring large sample storage.