Sekoitussauvat
Toimittaja: VWR, part of Avantor
442-4543EA 28.1 EUR
442-4543 442-4548 442-4540 442-4538 442-4544 442-4537 442-4545 442-4546 442-4547
Sekoitussauvat
Sekoittajat Sekoitussauvat
PTFE:tä, ydin ruostumatonta erästä.
  • Kemiallisesti reagoimaton, naarmuuntumaton, lämpötila enintään 280 °C