Hait: Magneettiset erotustelineet
Magneettierottimet eli magneettiset erotustelineet (magnetic separation device) ovat magneettipartikkeleiden (magnetic beads) erotteluun tarkoitettuja telineitä, joissa putkissa olevat magneettihelmet erotetaan putken seinälle ja putkissa olevat liuokset voidaan vaihtaa. Magneettierottelu (magnetic separation) on hyvin skaalattavissa oleva menetelmä ja soveltuu hyvin suurtehoseulontaan. Magneettiräkit soveltuvat erityisen hyvin pienimuotoiseen magneettipartikkeleiden erotteluun. Magneettisia erottelutelineitä on saatavilla sekä yksittäisille mikrosentrifugiputkille (ns. eppari -putki), että 15 ml kartioputkille ja 50 ml kartioputkille sekä 96-kuoppalevyille sopivina malleina.
7 results were found