Lisävarusteet, tulostinten ja vaakojen lisävarusteet
Toimittaja: Sartorius
611-2637EA 614 EUR
611-2637 611-2636 611-1774 SARB6965434
Lisävarusteet, tulostinten ja vaakojen lisävarusteet
Tulostimet ja tulostimien lisävarusteet Document Printers
Sartorius YDP20-0CE -tulostimessa on päivämäärä-, aikatilasto- ja tapahtumalaskuritoiminnot ja se soveltuu lakisääteiseen mittaustoimintaan. Yhdessä kiinteillä GLP-toiminnolla varustetun vaa'an kanssa käytettynä tulostimella voi tulostaa GLP-vaatimusten mukaisia tulosteita, jotka sisältävät myös käyttäjän tiedot ja paikan allekirjoitukselle.
Sopii seuraaviin vaakamalleihin: Sartorius CP, CPA, LA, LP, LC, MC, ME, AC, PT, BP, TE, LE, SE, ED ja MA.
SartoCollect: Sartorius-instrumenttien tavallinen dataohjelmisto, joka helpottaa datan siirtoa PC-tietokoneeseen suoraan MS Excel®-, Word®- tai Access®-muodossa tai ASCII-tiedostona.
Muut lisävarusteet sopivat kaikkiin ME-, SE-, LA-, CP-, CPA- ja TE-malleihin.