  • Kriteerit
    • In Stock (1)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "myllyjen-siivilaet"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/95/18989795.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  RETSCH GMBH
Kuvaus:   Myllyjen siivilät, Bottom sieve, trapezoid holes, silmäkoko: 1,00 mm
Toimittaja:  RETSCH GMBH
Kuvaus:   Myllyjen siivilät, Ruostumaton teräs, Bottom sieves, square holes, silmäkoko: 10,00 mm
Toimittaja:  RETSCH GMBH
Kuvaus:   Myllyjen siivilät, Ruostumaton teräs, Rengasseula, kiilamaiset reiät, vahvistetut kulmat, suositellaan raskaaseen käyttöön, silmäkoko: 0,75 mm
Toimittaja:  RETSCH GMBH
Kuvaus:   Myllyjen siivilät, Ruostumaton teräs, Ring sieves 360°, trapezoid holes, silmäkoko: 1,25 mm
Toimittaja:  RETSCH GMBH
Kuvaus:   Myllyjen siivilät, Ruostumaton teräs, Pohjasiivilät, puolisuunnikkaanmuotoiset reiät, Verkon koko: 1,50 mm
Toimittaja:  KINEMATICA
Kuvaus:   Siivilä, myllyihin, POLYMIX®-järjestelmä PX-MFC 90 D, Seulat, ruostumatonta terästä 1.4034, silmäkoko: 2,00 mm
Toimittaja:  RETSCH GMBH
Kuvaus:   Myllyjen siivilät, Ruostumaton teräs, Väliseula, puolisuunnikkaan muotoiset reiät, Verkon koko: 0,25 mm
Toimittaja:  RETSCH GMBH
Kuvaus:   Myllyjen siivilät, Titaani , Rengassiivilä, pyöreät reiät, vahvistettu reuna, silmäkoko: 4,00 mm
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 10
  1  2  Seuraava