Hait: Swabs for Clinical Use
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: NISSUI PHARMA SOLUTIONS
Kuvaus: CompactDry Swabs for surfaces, meat, fish and poultry. New design with swabs pre immersed in 1 ml buffer, ready for use with a self-standing tube and ...
New Product
Tuoteluettelon nro: (SCIL2200001)
Toimittaja: HYSERVE GMBH & CO. KG
Kuvaus: This Swab System is designed for sampling on surfaces in the production environment. It consists of a sterile swab in a tube with 10 ml sterile PBS bu...
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: Swabs designed for cleaning and disinfection when tip is soaked in a disinfectant, thus reducing the risk of a direct contact.
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Wooden applicators of hardwood in bundles of 50 or 100 pieces.
Toimittaja: Onemed Sverige AB
Kuvaus: Wooden applicators with or without cotton ends.
Tuoteluettelon nro: (HERE1032018)
Toimittaja: HERENZ, HEINZ GMBH
Kuvaus: Wooden applicators with a double cotton bud.
UOM: 1 * 2.000 Items
Tuoteluettelon nro: (PMPC25-2199)
Toimittaja: PURITAN MEDICAL
Kuvaus: These cytology brushes feature tapered tips made out of soft nylon bristles and a long PS handle.
UOM: 1 * 1.000 Items
Toimittaja: HERENZ, HEINZ GMBH
Kuvaus: Aluminium applicators with a single cotton bud.
Tuoteluettelon nro: (PMPC826-WC)
Toimittaja: PURITAN MEDICAL
Kuvaus: Tapered swabs designed for precision application and hard-to-reach areas.
UOM: 1 * 10.000 Items
Tuoteluettelon nro: (MURRL602/01)
Toimittaja: MURRAY, S & CO LTD
Kuvaus: Wooden applicator stick.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SAFID3794)
Toimittaja: SAFETY FIRST AID GROUP LTD
Kuvaus: A first aid staple with numerous uses designed for cleaning and dressing wounds.
UOM: 1 * 100 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom