Näytteenottimet, nesteille, pullonäytteenotin, Grab Sampler® II
Toimittaja: Wheaton
Grab Sampler
WHEA990350EA 2230 EUR
WHEA990350 WHEA990450 WHEA990400
Näytteenottimet, nesteille, pullonäytteenotin, Grab Sampler® II
Näytteenottimet Nestenäytteet
The high density PP head holds a narrow mouth borosilicate jar.
  • Remote valve that can be opened by pulling and releasing the finger ring on the handle
  • Aluminum sections can be broken down for easy transport
  • Three lengths available
Sertifikaatit: EPA requirements for water and waste water sampling.