Biopsianäytteiden käsittely-/valukasetit, Swingsette® M518
Toimittaja: Simport Scientific
Swingsette®, M518
720-1681EA 239 EUR
720-1681 720-1670 720-1682 720-1671 720-1680 720-1683 720-1672 720-1678 720-1679 720-1676 720-1677
Biopsianäytteiden käsittely-/valukasetit, Swingsette® M518
Histologiset kasetit Kudos- ja biopsiakasetit
  • Valettu erityistiiviistä polymeerista, joka pitää näytteet varmasti nesteeseen upotettuina
  • Kestävät taatusti histologisten liuottimien kemiallisia vaikutuksia
  • Tehokkaat läpivirtausaukot maksimoivat nesteiden vaihtumisen ja varmistavat hyvän tyhjennyksen
  • Erikoissaranan ansiosta kansi on helppo kiinnittää pohjaan
Uudessa mallissa pohja on liitetty kanteen erikoisvalmisteisella saranalla, joka mahdollistaa kasettien avaamisen ja sulkemisen aina tarpeen mukaan. Kansi on helppo irrottaa ja kiinnittää takaisin näytettä vaarantamatta. Kaseteissa on kolme himmennettyä kirjoituskenttää, etupuolen kenttä on 45 asteen kulmassa. Useita värivaihtoehtoja.
Pakkaus: Jokaisessa pakkauksessa on kaksi annostelulaatikkoa, joissa kummassakin on 500 kasettia, sekä yksi 1 000 kantta sisältävä laatikko.