Hait: Homogenisaattorin terät
Homogenisaattorit ja dispergaattorit tarvitsevat laitespesifin terän. Teriä on erilaisia eri tarkoituksiin. Homogenisaattorin terä on kuluva osa. Yleisin dispergaattorin terä on teräksinen. Saatavilla on myös kertakäyttöinen homogenisaattorin terä, joka sopii pienille näytteille.
11 results were found
Sort Results
Luettelonäkymä
Easy View (new)