Hait: Koeputkitulpat
84  results were found
SearchResultCount:"84"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Flat screw cap with O-ring for microcentrifuge tubes, VWR®, Väri: sininen
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Safe-T-Flex korkit ovat ainutlaatuisen ja joustavan sulkemismenetelmän ansiosta helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä. Tiivis korkki ei vuoda eikä nä...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Cap for culture and test tube, VWR®, Väri: vihreä, Korkki: Tiivistekorkki, Putkille: 12/13 mm
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Cap for culture and test tube, PE, VWR®, Väri: luonnollisen värinen, Korkki: Kaksiasentoinen korkki, Putkille: 17 mm
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging Tarjous
Tuoteluettelon nro: (634-0566)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE, white. Caps are machined to exact specifications with smaller gyroradius and more homogeneous mass distribution than disposable caps providing b...
UOM: 1 * 25 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These closures are suitable for test and culture tubes.
Tuoteluettelon nro: (45000-0006)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Strip of 8 plug caps, J.T.Baker®, Väri: kirkas
UOM: 1 * 120 Items
Tuoteluettelon nro: (525-0923)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Purple PP. Sustainable design based on virgin resins.
UOM: 1 * 500 Items
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Toimittaja: LUDI A.G.
Kuvaus: Valmistettu anodisoidusta alumiinista, sisäjousi ruostumatonta terästä.
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: Caps are available either with or without a silicone washer between the cap and the tube to ensure a positive leakproof seal at all temperatures.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Red screw cap made of glass-fibre reinforced ETFE, inner parts consisting of a v-ring (ETFE), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as...
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: Caps made of PE feature a long skirt and a super fast thread design allowing them to be removed or sealed with a single turn. Caps are designed with f...
Toimittaja: SP Industries
Kuvaus: Manufactured in ethylene vinyl acetate (EVA).
Toimittaja: LUDI A.G.
Kuvaus: Alumiini.
Toimittaja: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Kuvaus: Caps for 0,5 ml and 1,0 ml screw top tubes, Matrix®, Väri: vihreä
Toimittaja: SP Industries
Kuvaus: NMR tube cap, Bruker® SampleJet®, 5,0 mm, without hole with code, ulkohalkaisijalle: 5,0 mm
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 84
no targeter for Bottom