Korkit, korkit ja kaatorenkaat elatusainepulloille, Lab 45™, WHEATON®
Toimittaja: DWK Life Sciences
WHEA240760EA 94 EUR
WHEA240760 WHEA240750 WHEA240740 WHEA240726-03 WHEA240756 WHEA240746 WHEA240736 WHEA240726
Korkit, korkit ja kaatorenkaat elatusainepulloille, Lab 45™, WHEATON®
Tulpat ja korkit Pullojen sulkimet
Made of PP.
  • 45 mm screw thread
  • Inner sealing ring
  • Available with liner and center hole
  • Autoclavable