  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
puhdastilan-pyyhkeet
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/38/18945038.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"143"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Nämä puhdastiloihin tarkoitetut pyyhkeet on valmistettu 100-prosenttisesti kierrättämättömästä jatkuvasäikeisestä polyesterista.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Suunniteltu puhdistamaan laminaarivirtauspöytiä, puhdastilapintoja, kvartsivälineitä ja yleisiä prosessointilaitteistoja. Sopii elektroniikka-, lääke-...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Suunniteltu puhdistamaan laminaarivirtauspöytiä, puhdastilapintoja, kvartsivälineitä ja yleisiä prosessointilaitteistoja. Sopii elektroniikka-, lääke-...
UOM:  1 * 75 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Suunniteltu laminaarivirtauskaappien, puhdastilapintojen, kvartsitarvikkeiden ja muiden prosessointilaitteistojen puhdistukseen.
Tuoteluettelon nro: (115-1902)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Polyesteria, saumatut reunat, pyyhe ISO 3 -puhdastiloihin.
UOM:  1 * 150 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Sopii hankaavien tai epätasaisten pintojen puhdistamiseen, mutta on tarpeeksi pehmeä käytettäväksi herkille pinnoille. Näitä 100-prosenttisia kaksoisk...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Sopii hyvin karkeille, hankaaville tai epäsäännöllisille pinnoille, mutta on tarpeeksi pehmeä herkille pinnoille. Sopii lääke-, biotekniikka-, kemikaa...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Käsitellyt kuitukankaiset pyyhkeet 45% polyesteriä / 55% selluloosaa.
UOM:  1 * 300 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 143
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava