  • Kriteerit
    • In Stock (26)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "annostelijat-pyyhkeille-ja-liinoille"
https://fi-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/88/18709688.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Valmistettu valkoisesta 6 mm:n PVC-materiaalista.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   These dispensers, made from white lacquered metal, are suitable for use with wipe rolls.
Toimittaja:  KIMBERLY CLARK
Kuvaus:   This dispenser in a sleek and contemporary design quickly and easily dispenses WYPALL* rolled single-sheet wipes in busy food areas.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  KIMBERLY CLARK
Kuvaus:   These hand towel dispensers in a sleek and contemporary design are designed for dispensing 'Inter-fold' hand towels.
Toimittaja:  KIMBERLY CLARK
Kuvaus:   This lockable plastic dispenser is ideal for quickly and easily dispensing WYPALL* rolled wipes without the need to touch the dispenser; helping to ma...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  KIMBERLY CLARK
Kuvaus:   Annostelija tehty kestävästä muovista. Käytettäväksi WYPALL* L10, L20 tai L30 -pyyhkeiden kanssa.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  KIMBERLY CLARK
Kuvaus:   Pyyherulla-annostelijat, seinä- tai lattiamalli.
Tuoteluettelon nro: (KIMB7820)
Toimittaja:  KIMBERLY CLARK
Kuvaus:   Kromattu kasvopyyheannostelija on valmistettu muovista, jossa on metallinen viimeistely.
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 36
  1  2  3  4  5  Seuraava