  • Kriteerit
    • In Stock (7)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
Hait:
Tulostimet ja tulostimien lisävarusteet
32  results were found
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/80/18989680.jpg
Valikoimassa on erilaisia tulostimia ja etikettitulostimia sekä niiden oheistarvikkeita ja lisävarusteita:
- Tarratulostimet: etiketti- ja kylttitulostin, pöytämallit ja käsikäyttöiset maalit
- Vialien merkitsemistulostin
- Lämpötulostin TLP-50 VWR LA, LP- ja SM-vaakoihin ja MB-kosteusanalysaattoreihin
- Lämpötulostin VWR:n vaa'aoille
- Tulostin tiettyihin EL-D- ja ELV-D-sarjan autoklaaveihin
- Tulostimia vaa'aoille
- Aluslasitulostin
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"32"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Lämpötulostin TLP-50 VWR LA, LP- ja SM-vaakoihin ja MB-kosteusanalysaattoreihin, UK/EU-plugs, Lämpö
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (720-2890)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   The Signature slide printer can significantly increase laborator efficiency while helping to reduce the risk of incorrect sample identification. It pr...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (611-3623)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   The statistical printer is a bidirectional thermal printer that can be used with laboratory balances. It can print weight values and, when requested, ...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Brady
Kuvaus:   PC-pohjainen pöytätulostin, jolla voi tulostaa jopa 101,6 mm leveitä kylttejä ja etikettejä. Soveltuu muun muassa seuraaviin käyttötarkoituksiin:...
Toimittaja:  TUTTNAUER
Kuvaus:   Lämpötulostin, Lämpö, Tuotteelle: Tuttnauer EL-D- ja ELV-D-sarjan autoklaavit
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Brady
Kuvaus:   These kits provide the user with printer and a selection of labels to accurately identify samples in the laboratory. Both the BMP™51 and BMP™53 are po...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Brady
Kuvaus:   A labelling system for histology and anatomic pathology specimen labelling. Two versions of the BSP™ Kit are available to meet both start up requireme...
Toimittaja:  BELLINGHAM & STANLEY
Kuvaus:   Dot matrix, miniature, 24 column, RS232, impact printer that can be used to provide hard copy of refractometer or polarimeter measurement data for FDA...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 32
  1  2  3  4  Seuraava