Hait: Johtokykystandardit
Johtokykystandardeja käytetään sähkönjohtavuuden mittauksessa laitteiston kennovakin määrittämiseen. Standardiarvot valmistetaan NIST:n ohjeen mukaan ja yleensä ne ovat KCl-liuoksen tiettyjä tasamolaarisuuksia. VWR:ltä saat myös täydellisen valikoiman sertifioituja laadunvalvontastandardeja (arvot vaihtelevat välillä 10 ja 100 000 µS), jotka vastaavat kaikkiin sähkökemiallisten analyysien vaatimuksiin (ns. premiumarvot). Näitä käytetään mittauksen tarkistusliuoksina, ja johtokykyarvo valitaan halutun mittausalueen mukaisesti. Laadukas johtokykystandardi ja premiumstandardi tarkistetaan akkreditoidulla menetelmällä NIST:iin jäljittäen.
Johtokykystandardeja käytetään sähkönjohtavuuden mittauksessa laitteiston kennovakin määrittämiseen. Standardiarvot valmistetaan NIST:n ohjeen mukaan ja yleensä ne ovat KCl-liuoksen tiettyjä tasamolaarisuuksia. VWR:ltä saat myös täydellisen valikoiman sertifioituja laadunvalvontastandardeja (arvot vaihtelevat välillä 10 ja 100 000 µS), jotka vastaavat kaikkiin sähkökemiallisten analyysien vaatimuksiin (ns. premiumarvot). Näitä käytetään mittauksen tarkistusliuoksina, ja johtokykyarvo valitaan halutun mittausalueen mukaisesti. Laadukas johtokykystandardi ja premiumstandardi tarkistetaan akkreditoidulla menetelmällä NIST:iin jäljittäen.
43  results were found
SearchResultCount:"43"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: These conductivity sachets are convenient, easy to use and ensure accurate and reliable results both in the field or in the laboratory. The 30 ml...
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Conductivity standard, Supelco®, 300 μ S/cm, Reference temperature: 25 °C
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Conductivity standard, 147 µmhos/cm
Tuoteluettelon nro: (CRM498-100G)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: pH/Conductivity CRM - clay soil
UOM: 1 * 100 g
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Kaliumkloridi 0,01 mol/l, VWR®, 1,41 mS/cm, Reference temperature: 25 °C
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: A complete range of certified control standards with values ranging from 1,3 to 500000 µs to meet all the requirements for electrochemical analys...
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Avantor offers a comprehensive range of conductivity standards as Certified Reference Materials with the primary use calibrating of conductivity meter...
Tuoteluettelon nro: (85645.260)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Directly traceable to NIST, tested and certified to ISO17025 and ISO 17034
UOM: 1 * 500 mL
Toimittaja: WTW
Kuvaus: Conductivity calibration solution 5 µS/cm, shelf life 1 year, NIST traceable, accuracy ±2%
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Johtokykystandardi 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl), 1413  µS/cm
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Natural Water Standard Solution:40% sodium sulphate/40% sodium bicarbonate/20% sodium chloride.
Toimittaja: Hach
Kuvaus: The potassium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity cells.
Toimittaja: Hach
Kuvaus: The sodium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity meters and also used for accuracy checks.
Toimittaja: Hach
Kuvaus: For calibrations/accuracy checks on conductivity/salinity meters.
Tuoteluettelon nro: (HACH1440053)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Standard solution for standardisation and accuracy check in conductivity measurements.
UOM: 1 * 1 L
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Potassium chloride standard solutions according to OIML, traceable to NIST and Standard solution verified by Reference Materials Laboratory.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 43
no targeter for Bottom