Hait: Ympäristöanalytiikan standardit ja vertailumateriaalit
VWR:ltä on saatavissa runsaasti  ympäristöanalytiikassa käytettyjä standardeja ja vertailumateriaaleja. Esimerkkinä voi mainita NIST-jäljitettävät standardiliuokset fotometriseen vesianalyysiin, silika-analysaattoreille sopivat valmiit standardit ja vertailumateriaalit jäteveden, juomaveden ja luonnonveden ravinteiden sekä metallipitoisuuksien määrittämiseen, TOC-, BOD-, ja COD-standardit.
VWR:ltä on saatavissa runsaasti ympäristöanalytiikassa käytettyjä standardeja ja vertailumateriaaleja. Esimerkkinä voi mainita NIST-jäljitettävät standardiliuokset fotometriseen vesianalyysiin, silika-analysaattoreille sopivat valmiit standardit ja vertailumateriaalit jäteveden, juomaveden ja luonnonveden ravinteiden sekä metallipitoisuuksien määrittämiseen, TOC-, BOD-, ja COD-standardit.
581  results were found
SearchResultCount:"581"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: COD-standardiliuos, Supelco®, 100 mg/L, : N/A, Testi-sarjalle/sarjoille: 1.14540; 1.14895; 1.14690; 1.14541, pH-alue: 4 - 6
Tuoteluettelon nro: (48391.)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Organophosphorus Pesticides Mix A, Supelco®, Certified reference material, 2000 mug/mL each component in hexane: acetone (9:1), : N/A
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (47936.)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: EPA 524 Calibration Standards Kit, Supelco®, Analytical standard, : N/A
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (47915-U)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: EPA 608 Pesticides Mix, Supelco®, Certified reference material, 20 mug/mL each component in hexane: toluene (1:1), : N/A
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (46853-U)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: EPA 8270 LCS Mix 1, Supelco®, Analytical standard, 100 mug/mL each component in acetone: methylene chloride (9:1), : N/A
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (47056.)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: WSFA-2, Supelco®, Qualitative standard, 0.1 wt. % each component in deionized water, : N/A
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (46838-U)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: EPA 8260 Internal Standards Mix 1, Supelco®, Certified reference material, 2500 mug/mL in methanol, : N/A
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (MB030-50G)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sand Matrix Blank, Supelco®, Certified reference material, : N/A
UOM: 1 * 50 g
Tuoteluettelon nro: (PE1147-2ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Cyanide Amenable to Chlorination - WP, Supelco®, Proficiency Testing Material, : N/A
UOM: 1 * 2 mL
Tuoteluettelon nro: (PE1351-2ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Perchlorate - WS, Supelco®, Proficiency Testing Material, : N/A
UOM: 1 * 2 mL
Tuoteluettelon nro: (PE3146-500ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: pH and Conductivity in Seawater, Supelco®, : N/A
UOM: 1 * 500 mL
Toimittaja: Merck
Kuvaus: COD Calibration Standard, Supelco®, Certified reference material, 500 mg/l, : N/A
Tuoteluettelon nro: (CRM036-50G)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Trace Metals - Loamy Sand 4, Supelco®, Certified reference material, : N/A, Pkg of 50 g
UOM: 1 * 50 g
Tuoteluettelon nro: (CRM48392)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Triazine Pesticides Standards Mix, Supelco® TraceCERT®, Certified reference material, 100 µg/ml each component in methanol, : N/A
UOM: 1 * 1 mL
Tuoteluettelon nro: (CRM47643)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: EPA 8270 Ether/Phthalate Mix, Supelco® TraceCERT®, Certified reference material, : N/A
UOM: 1 * 1 mL
Tuoteluettelon nro: (CRM019-50G)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Trace Metals - Fly Ash 3, Supelco®, Certified reference material, : N/A, Pkg of 50 g
UOM: 1 * 50 g
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 581
no targeter for Bottom