Hait: pH-puskuriliuokset
Laboratorioiden tavallisimpia mittauksia on pH-mittaus, ja pH-mittarien kalibrointiin ja mittauksen standardointiin on saatavana useita käyttövalmiita pH-liuoksia. pH-standardiliuoksille on tärkeää niiden jäljitettävyys ja analyysitodistuksen antama tieto. Päivittäiseen rutiinikäyttöön soveltuvia pH-puskureita käytetään laitteiston kalibrointiin. Puskuriliuoksia on saatavana pulloissa useita eri pakkauskokoja, ja myös kertakäyttöisia annospusseja ja puskuriliuostabletteja on olemassa tavallisimmista pH-arvoista. Suuremmissa pakkauksissa pH-liuoksia on kanistereissa, joita saa myös ns. hanapakkauksina. Värilliset pH-puskuriliuokset helpottavat eri liuosten erottamisen toisistaan.
Laboratorioiden tavallisimpia mittauksia on pH-mittaus, ja pH-mittarien kalibrointiin ja mittauksen standardointiin on saatavana useita käyttövalmiita pH-liuoksia. pH-standardiliuoksille on tärkeää niiden jäljitettävyys ja analyysitodistuksen antama tieto. Päivittäiseen rutiinikäyttöön soveltuvia pH-puskureita käytetään laitteiston kalibrointiin. Puskuriliuoksia on saatavana pulloissa useita eri pakkauskokoja, ja myös kertakäyttöisia annospusseja ja puskuriliuostabletteja on olemassa tavallisimmista pH-arvoista. Suuremmissa pakkauksissa pH-liuoksia on kanistereissa, joita saa myös ns. hanapakkauksina. Värilliset pH-puskuriliuokset helpottavat eri liuosten erottamisen toisistaan.
81  results were found
SearchResultCount:"81"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Materiaalit pH-mittarien tarkkaan kalibrointiin ja valvontaan.
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: pH-mittareiden kalibrointiin.
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Materials for the precise calibration and monitoring of pH meters.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Materiaalit pH-laitteiden tarkkaan kalibrointiin ja omavalvontaan.
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Buffer solutions intended for extremely precise calibration, qualification and monitoring of pH instruments, and for testing other buffer solutions.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: pH Buffer solution, colour coded, pH-arvo: 10,00, ±0,01, Reference temperature: 25 °C, sininen, Puteli, 1× 500 ml
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Titrisol® buffer concentrate for 500 ml buffer solution [20 °C].
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Materiaalit pH-mittarien tarkkaan kalibrointiin ja valvontaan.
MSDS Sustainable Packaging Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Materials for the precise calibration and monitoring of pH meters.
MSDS Tarjous
Tuoteluettelon nro: (1.09478.1000)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Ammonium buffer solution for complexometry (ammonium chloride/ammonia) pH = 10 - 11, TitriPUR®
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.06587.1000)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Buffer stock solution 1/15 mol/l
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Solutions prepared from AnalaR® NORMAPUR® grade analytical reagents.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Buffer solutions, secondary standards, pH-arvo: 12,454, ±0,050, Reference temperature: 25 °C, VWR®, Muovipullo
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: The quality of many BAKER ANALYZED™ reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS).
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Specially developed for dissolution testing of pharmaceutical dosage forms and drug discovery, easy to use DILUT-IT™ concentrates can reduce overall c...
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 81
no targeter for Bottom