Hait: Puskurit soluviljelyyn
Kudosviljelypuskurit tai soluviljelypuskurit ovat biokemiallisia puskureita jotka soveltuvat sellaisenaan puskureiksi soluviljelyyn, mutta eivät sisällä soluille ravintoaineita. Soluviljelypuskureissa keskeisin ominaisuus on, että puskurit ovat valmiiksi steriloituja. Soluviljelypuskurit on myös yleisesti testattu sopiviksi soluviljelyn olosuhteisiin jo valmistusvaiheessa. Soluviljelypuskurit ovat muuten periaatteessa samoja kuin muutkin biokemialliset puskurit. Esimerkiksi soluviljelyyn sopivia puskureita on steriili PBS (Dubecco's phosphate buffered saline, DPBS), Hank's balanced salts, Earle's balanced salts, HEPES, HBSS, EBSS ja DPBS
Kudosviljelypuskurit tai soluviljelypuskurit ovat biokemiallisia puskureita jotka soveltuvat sellaisenaan puskureiksi soluviljelyyn, mutta eivät sisällä soluille ravintoaineita. Soluviljelypuskureissa keskeisin ominaisuus on, että puskurit ovat valmiiksi steriloituja. Soluviljelypuskurit on myös yleisesti testattu sopiviksi soluviljelyn olosuhteisiin jo valmistusvaiheessa. Soluviljelypuskurit ovat muuten periaatteessa samoja kuin muutkin biokemialliset puskurit. Esimerkiksi soluviljelyyn sopivia puskureita on steriili PBS (Dubecco's phosphate buffered saline, DPBS), Hank's balanced salts, Earle's balanced salts, HEPES, HBSS, EBSS ja DPBS
44  results were found
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Dulbecco's formulation without calcium and magnesium.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: PBS, Ultra Pure Grade is a powdered, magnesium- and calcium-free formulation of PBS suitable for cell culture and for use in flow cytometry applicatio...
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: DPBS is commonly used salt solution in cell enumeration as a diluent, for rinsing cells and as a buffer in many chromatographic procedures. DPBS is al...
MSDS Tarjous
Tuoteluettelon nro: (K813-500ML)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Cell culture buffer, PBS buffer solution 10X concentrate (phosphate buffered saline)
UOM: 1 * 500 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: 137 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride, 12 mM phosphate buffer
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Cell culture buffer, TRIS buffer solution pH 7,4 (0,1 mol/l)
Tuoteluettelon nro: (392-0442)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Phosphate Buffered Saline (PBS) is a buffer solution containing sodium chloride, sodium phosphate and potassium chloride. PBS helps to maintain a cons...
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Toimittaja: BIOWEST
Kuvaus: These irrigating buffers and salt solutions are sterile, physiological balanced solutions intended for use in the maintenance of mammalian cells, wher...
Toimittaja: HyClone products (Cytiva)
Kuvaus: Balanced salt solutions for cell culture applications.
Tuoteluettelon nro: (HYCLSH30237.01)
Toimittaja: HyClone products (Cytiva)
Kuvaus: Maintain physiological pH in cell culture, despite changes in carbon dioxide concentration (produced by cellular respiration) with Cytiva HyClone HEPE...
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: HyClone products (Cytiva)
Kuvaus: Balanced salt solution used for multiple cell culture applications, (liquid form).
Toimittaja: HyClone products (Cytiva)
Kuvaus: Balanced salt solution used for multiple cell culture applications (powder form).
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) is a buffer used to maintain a physiological pH for cells maintained in non-CO₂ atmospheric conditions.
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Phosphate buffered saline (PBS) is a buffer solution containing sodium chloride, sodium phosphate, and in some formulations potassium chloride and pot...
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) is a buffer solution which can be used to maintain cell culture media in the physiological pH range of 7,0...
Toimittaja: HyClone products (Cytiva)
Kuvaus: Balanced salt solution used for multiple cell culture applications.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom