Hait: Colour Reference and Spectroscopy Standards
Valikoimistamme löytyvät eri standardit fotometrien, kolorimetrien ja UV-/VIS-spektrofotometrien mittaustarpeisiin laadunvarmistukseen ja kalibrointeihin. Sertifioidut referenssivärit ovat jäljitettävissä kansainvälisesti tunnustettuihin standardeihin.<br />· Hajavalostandardit UV/VIS-spektrofotometreille<br />· Kaistanleveysstandardit UV/VIS-spektrofotometreille<br />· Multiparametriliukokset, Fotometreille<br />· Nestekalibrointistandardit UV/VIS-spektrofotometreille<br />· Väristandardiliuokset: ASTM, Gardner, Platina-koboltti (Pt-Co, Hazen) ja Reag. Ph. Eur.
Valikoimistamme löytyvät eri standardit fotometrien, kolorimetrien ja UV-/VIS-spektrofotometrien mittaustarpeisiin laadunvarmistukseen ja kalibrointeihin. Sertifioidut referenssivärit ovat jäljitettävissä kansainvälisesti tunnustettuihin standardeihin.
· Hajavalostandardit UV/VIS-spektrofotometreille
· Kaistanleveysstandardit UV/VIS-spektrofotometreille
· Multiparametriliukokset, Fotometreille
· Nestekalibrointistandardit UV/VIS-spektrofotometreille
· Väristandardiliuokset: ASTM, Gardner, Platina-koboltti (Pt-Co, Hazen) ja Reag. Ph. Eur.
52  results were found
SearchResultCount:"52"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.00246.0250)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: The colour reference solution can be used in visual comparison or as part of a calibration of colorimeters and spectrophotometer for colour comparison...
UOM: 1 * 250 mL
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Spectroquant®-testausjärjestelmään soveltuvat Spectroquant® CombiCheck -liuokset ovat käyttövalmiita monen parametrin standardiliuoksia. Jokaisessa pa...
Tuoteluettelon nro: (1.14962.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Check solutions (4x6 cells) and reference solutions (4 cells ) for checking the volume of pipettes Spectroquant®, Spectroquant®
UOM: 1 * 1 Each
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Color Reference Solutions acc. to USP, analytical standard, Supelco®, Pk Info: Set of 20 x 2 ml (20 standard solution)
Tuoteluettelon nro: (91711-1EA)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Colour reference table for solids.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Color Reference Solutions acc. to Ph Eur, Supelco®, 2 ml Ampoules, Pk Info: Set of colours B, BY, Y, GY, R
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Color Reference Solution acc. to APHA, Supelco®, Ampoule, Pk Info: Set of 20 × 10 ml 20 standard solutions
Tuoteluettelon nro: (71983-100ML-F)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Color Reference Solutions BY7, Supelco®
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (83951-1SET-F)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Color Reference Solutions acc. to Ph Eur, Supelco®, 2 ml Ampoules, Pk Info: Set of colours B
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Spektrofotometrin kalibrointiin Euroopan farmakopean mukaisesti.
MSDS Tarjous
Tuoteluettelon nro: (1.08159.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Standard solutions are used for the calibration of spectrophotometers.
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.19302.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Designed to reassure the user about the accuracy and the reliability of Spectroquant® Multy and Spectroquant® Move 100 colorimeters.
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.19301.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Standard for spectrophotometer calibration, Spectroquant® reference standard for chlorine, chlorine dioxide and ozone
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Colour standard, 500 Pt-Co, Supelco®
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Certipur® colour reference solutions are developed for ‘Method 1’ as described in chapter 2.2.2 of the European Pharmacopoeia.
MSDS Tarjous
Tuoteluettelon nro: (QC1126-20ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Colour standard, Color-WP, Supelco®
UOM: 1 * 20 mL
MSDS
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 52
no targeter for Bottom