  • Kriteerit
        Search By Cell Culture Media Type
      In Stock (9)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "Tissue Culture Media Supplements and Additives"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/18/18989918.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"79"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Yeast extract
Tuoteluettelon nro: (0458-50G)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Trypsin 1:250, cell culture grade
UOM:  1 * 50 g
Toimittaja:  Corning
Kuvaus:   Corning® rLaminin-521 (human)
Tuoteluettelon nro: (BDAA354068)
Toimittaja:  Corning
Kuvaus:   Interleukin-4 (IL-4)
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  Corning
Kuvaus:   Corning® Matrigel® Matrix, phenol red-free
Toimittaja:  Corning
Kuvaus:   Interleukin-2 (IL-2)
Toimittaja:  Corning
Kuvaus:   T-Cell Culture Supplement without ConA (IL-2 culture supplement)
UOM:  1 * 100 ml
Toimittaja:  Corning
Kuvaus:   Epidermal Growth Factor (receptor grade)
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 79
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Seuraava