Hait: Seerumit
Seerumit ovat soluviljelyssä perinteisesti käytetty ravinnesuplementti ja olivat seerumit sitten naudasta, ihmisestä tai muusta alkuperästä peräisin ne antavat viljellyille soluille elintärkeät ravinteet, kasvutekijät sekä lipidit. Oikean seerumin valinta tehdään viljeltyjen solujen sekä niiden vaatiman median mukaan. Naudan sikiön seerumi (Fetal Bovine Serum, FBS) on yleisin soluviljelyssä käytetty seerumi ja muita yleisiä seerumeja ovat ihmisseerumi (Human serum), vasikan seerumi (Bovine Calf Serum, BCS) sekä muut nisäkäs seerumit (Mammal serum). Seerumit testataan usein eri solulinjoilla, sertifioidaan steriiliyden, mykoplasmapuhtauden, testattujen virusten, hemoglobiinitasojen, endotoksiinipitoisuuden, total-proteiini koostumuksen, osmolalitettin, pH:n sekä valmistajakohtaisten kemikaali- sekä entsyymiprofiilien mukaan.<br /><br />FBS:n lisäksi on vaihtoehtoja, jotka ovat vapaita FBS:iin yleisesti yhdistetyistä ongelmista kuten saatavuus, eräkohtaiset variaatiot tai eettisyys. Synteettiset eläinvapaat seerumit (Serum replacements) mahdollistavat soluviljelyn täysin kontrolloiduissa kasvatusolosuhteissa esimerkiksi toistettavuuden sekä tuotannon parantamiseksi.<br /><br />Voit helposti hakea käyttötarkoitukseesi parhaiten sopivan seerumin käyttämällä sivuiltamme löytyvää hakukonetta.
Seerumit ovat soluviljelyssä perinteisesti käytetty ravinnesuplementti ja olivat seerumit sitten naudasta, ihmisestä tai muusta alkuperästä peräisin ne antavat viljellyille soluille elintärkeät ravinteet, kasvutekijät sekä lipidit. Oikean seerumin valinta tehdään viljeltyjen solujen sekä niiden vaatiman median mukaan. Naudan sikiön seerumi (Fetal Bovine Serum, FBS) on yleisin soluviljelyssä käytetty seerumi ja muita yleisiä seerumeja ovat ihmisseerumi (Human serum), vasikan seerumi (Bovine Calf Serum, BCS) sekä muut nisäkäs seerumit (Mammal serum). Seerumit testataan usein eri solulinjoilla, sertifioidaan steriiliyden, mykoplasmapuhtauden, testattujen virusten, hemoglobiinitasojen, endotoksiinipitoisuuden, total-proteiini koostumuksen, osmolalitettin, pH:n sekä valmistajakohtaisten kemikaali- sekä entsyymiprofiilien mukaan.
FBS:n lisäksi on vaihtoehtoja, jotka ovat vapaita FBS:iin yleisesti yhdistetyistä ongelmista kuten saatavuus, eräkohtaiset variaatiot tai eettisyys. Synteettiset eläinvapaat seerumit (Serum replacements) mahdollistavat soluviljelyn täysin kontrolloiduissa kasvatusolosuhteissa esimerkiksi toistettavuuden sekä tuotannon parantamiseksi.
Voit helposti hakea käyttötarkoitukseesi parhaiten sopivan seerumin käyttämällä sivuiltamme löytyvää hakukonetta.
103  results were found
SearchResultCount:"103"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Seradigm
Kuvaus: Ultimate grade FBS offers the ultimate in product quality and viral safety, undergoing additional BVD virus testing using qPCR technology. Premium gra...
Toimittaja: VWR Seradigm
Kuvaus: Avantor Seradigm Select Grade FBS provides superior performance and consistency in cost-sensitive applications.
Toimittaja: VWR Seradigm
Kuvaus: Ultra-low IgG foetal bovine serum (FBS) is purified of immunoglobulin (IgG) using a chromatographic process that delivers significantly reduced levels...
Toimittaja: VWR Seradigm
Kuvaus: Australia Origin FBS is widely considered the gold standard for safety and regulatory compliance by cell culturists around the world. Avantor Seradigm...
Toimittaja: BIOWEST
Kuvaus: Sterile filtered foetal bovine serum (FBS) derived from clotted whole blood aseptically collected from foetus via cardiac puncture. Each manufactured ...
Toimittaja: BIOWEST
Kuvaus: High quality, sterile filtered foetal bovine serum (FBS) derived exclusively from EU countries. Each manufactured batch is rigorously controlled, from...
Toimittaja: BIOWEST
Kuvaus: Sterile filtered foetal bovine serum (FBS) derived from clotted whole blood aseptically collected from foetus via cardiac puncture. Each manufactured ...
Toimittaja: BIOWEST
Kuvaus: Calf serum is the liquid fraction of whole blood that is collected after the blood is allowed to clot; it is the blood plasma with the fibrinogens rem...
Toimittaja: BIOWEST
Kuvaus: For immunohistochemistry applications, sheep serum is frequently used as a blocking solution. Using sheep serum is useful for blocking the background ...
Toimittaja: HyClone products (Cytiva)
Kuvaus: HyClone™ Cosmic calf serum is fortified with iron and naturally derived components for increased performance with a broad spectrum of cell type. Conta...
Toimittaja: HyClone products (Cytiva)
Kuvaus: HyClone™ bovine calf serum can be used as an effective alternative to foetal bovine serum (FBS).
Toimittaja: BIOWEST
Kuvaus: Horse serum asceptically collected from healthy animals. Used as a blocking agent or as a control for immunoassays.
Toimittaja: HyClone products (Cytiva)
Kuvaus: Edistä solujen kasvua Yhdysvalloista peräisin olevilla, Biokemiallisesti karakterisoitu HyClone™ FBS on edullisempaa kuin määritetty FBS, mutta se täy...
Toimittaja: BIOWEST
Kuvaus: Sterile filtered, South American origin foetal bovine serum (FBS) is derived from clotted whole blood aseptically collected from foetus via cardiac pu...
Toimittaja: BIOWEST
Kuvaus: FreeAdd 1X is a fully chemically defined substitute for animal serum. It provides the necessary nutritional support for cell growth, development and e...
Toimittaja: BIOWEST
Kuvaus: Newborn Calf Serum (NBCS) originates from 3 to 10 day old calves. It is a high quality, cost effective replacement for Foetal Bovine Serum (FBS) and c...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 103
no targeter for Bottom