  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "titrantit"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/22/18989922.jpg
Titrauksessa tarvittavia mittaliuoksia on saatavana sekä perinteisinä ampullivalmisteina, että nykyään enemmän käytettävinä valmisliuoksina. Valmisliuoksen käyttö parantaa paitsi tuloksen luotettavuutta myös laboratorion työturvallisuutta. Titrausliuoksen tarkka pitoisuus on olennainen osa tuotteen laatua ja käyttökelpoisuutta. Valmiin titrantin pitoisuus on aina analysoitu ja tulos ilmoitetaan tuotteen eräkohtaisessa analyysitodistuksessa. Jos liuos on tarkistettu akkreditoidulla menetelmällä, analyysitodistuksesta löytyy myös tieto jäljitettävyydestä ja mittaukselle saatu laajennettu mittausepävarmuus. Mittaliuoksia on saatavissa useissa eri pakkauskoissa. Myös suoraan titraattoriin liitettävät tai annostushanalla varustetut hanapakkaukset ovat kätevä vaihtoehto varsinkin, kun titrausliuosta kuluu runsaasti.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Bromidi-bromaatti liuos for 1000 ml, c(Br2) = 0,05 mol/l (0.1 N) Titrisol® 1 * 1 Each
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Aquastar™-sarjassa on reagensseja useiden substraattien Karl Fisher -titrauksen mukaiseen veden määritykseen erilaisilla menetelmillä. Siinä on r...
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Indikaattori puskuri tabletteina veden kovuuden määrityksiin Titriplex®-liuoksilla 1 * 1 Each
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Wijsin liuos jodiluvun määritykseen c(ICl) = 0.1 mol/l TitriPUR® 1 * 1 l
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Ammonium puskuriliuos kompleksometriaan (ammoniumkloridi/ammoniakki) pH = 10-11 TitriPUR® 1 * 1 l
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Hanus liuos jodiluvun määritykseen c(IBr) = 0.1 mol/l TitriPUR® 1 * 1 l
UOM:  1 * 1 l
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Titriplex®-liuos B maa-alkalimetallien (kovuuden) määrittämiseen vedestä, 1 ml = 10 mg CaO/l ( 1 saksalainen kovuusyksikkö) käytettäessä 100 ml vettä for 1000 ml Titrisol® 1 * 1 Each
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Tetramethylammonium hydroxide solution in 2-propanol/methanol for titrations in non-aqueous media c(C4H13NO)=0,1 mol/l (0,1 N) T...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 38
  1  2  3  4  5  Seuraava