  • Kriteerit
    • In Stock (8)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "Nucleic Acid Purification Reagents"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/96/18989596.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   RNase A (25 mg/ml), 5 ml
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   E.Z.N.A.® Gel Extraction Kit
Tuoteluettelon nro: (E1091)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   RNase-free DNase set
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Yeast Genomic DNA Purification Kit
Tuoteluettelon nro: (K600-50RXN)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Cyclo-Prep™ PCR Clean Up Kit
UOM:  1 * 50 Items
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Dye-terminaattorin poistoliuos, Mag-Bind® SeqDTR™
Tuoteluettelon nro: (N788-KIT)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Phenol-Free Total RNA Purification Kit
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   RNA-Solv® Reagent
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 28
  1  2  3  4  Seuraava