  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Transformaatioreagenssit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/36/18989936.jpg
Transformaatioreagenssit auttavat solujen genomin muokkaukseen käytetyn transformaation onnistumisessa. Valmiit ja optimoidut puskurit helpottavat työskentelyä ja auttavat toistettavien tulosten saavuttamisessa.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Harvard Apparatus
Kuvaus:   BTXpress Cytoporation® Media T/T4 is an advanced electroporation buffer designed for use with the BTX AgilePulse MAX™ large volume electroporation sys...
UOM:  1 * 500 ml
Toimittaja:  Harvard Apparatus
Kuvaus:   BTXpress™ on yhden puskurin liuos nopeaan ja tehokkaaseen nisäkäsgeenien siirtoon soluihin, joiden transfektio on ollut muilla keinoilla vaikeaa. Teho...
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   For transformation of competent cells.
Toimittaja:  G-Biosciences
Kuvaus:   Fast Yeast Transformation™ is a rapid single step yeast transformation kit that takes less than 10 minutes to prepare competent yeast cells. The compe...
UOM:  1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (J60028.AK)
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   For transformation of competent cells.
UOM:  1 * 250 ml
Toimittaja:  EPPENDORF
Kuvaus:   [EN]ELECTROFUSION BUFFER, HYPOOSMOLAR (F 1 * 100 ml
Tuoteluettelon nro: (ICNA112200200)
Toimittaja:  MP Biomedicals
Kuvaus:   Alkali-Cation™ Yeast Transformation Kit provides an efficient method for yeast transformation and has been successfully used to transform linear DNA i...
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  EPPENDORF
Kuvaus:   Hypo-osmolar Electropor. Buffer 100ml 1 * 100 ml
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 9
  1  2  Seuraava