  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "proteiinireagenssit"
Proteiinireagensseilla tarkoitetaan proteiinien tuotantoon (expression), puhdistukseen, uuttoon (extraction), analyysiin, MALDI-MS (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Mass Spectrophotometry) ja mikroarraytutkimukseen käytettäviä reagensseja sekä tarvikkeita.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"321"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (M330-KIT)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Cytoplasmic/Nuclear Protein Enrichment Kit
UOM:  1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (1B1622-KIT)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Fluorescent Protein Quantitation Kit uses a dye to bind to primary amines of proteins and peptides in solution. It quantifies protein in the low micr...
UOM:  1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (M329-10ML)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Total Protein Cell Lysis Buffer is a nonionic detergent lysis buffer that enables efficient solubilisation of the plasma and intracellular membranes, ...
UOM:  1 * 10 ml
Tuoteluettelon nro: (PTEACMS-101-5)
Blocked
Toimittaja:  Protea Biosciences
Kuvaus:   Ultrapure Sinapic Acid is a recrystallised matrix for matrix assisted laser desorption ionisation (MALDI) mass spectrometry.
UOM:  1 * 5 Items
Toimittaja:  SARTORIUS
Kuvaus:   Vivapure® Miniprep and Maxiprep kits are spin column based kits for fast and effective purification of His-tagged proteins and antibodies.
Tuoteluettelon nro: (80-6483-37)
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   Sample grinding kit is ready to use for disrupting small tissue and cell samples for protein extraction.
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  Rockland Immunochemicals
Kuvaus:   Protein G fluorescein conjugated
Tuoteluettelon nro: (28-9031-28)
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   NHS HP SpinTrap™ kit
UOM:  1 * 1 Each
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 321
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava