  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Proteiiniekspressioreagenssit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/83/18989683.jpg
Proteiiniekspressio tapahtuu yleisimmin prokaryootti tai eukoaryootisoluissa in vitro olosuhteissa. Proteiiniekspressioreagenssit pitävät sisällään proteiinien tuotantoon tarvittavat reagenssit ja kitit kuten:
- Proteiinien laskostuskitit (folding kits)
- Proteiinien silloitus (crosslink) reagenssit
- Soluista vapaat proteiinisynteesikitit
- Useita kloonauskohtia sisältävät plasmidivektorit
- Isotooppileimattujen proteiinien tuotantokitit
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (NA9120-1ML)
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   Protein A conjugated with Horseradish peroxidase for detection of immunoglobulins via affinity to the Fc region - typically IgG from many mammalian sp...
UOM:  1 * 1 ml
Toimittaja:  Rockland Immunochemicals
Kuvaus:   N/A
Tuoteluettelon nro: (RPK0325)
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   Microarray Hybridisation Solution uses a blend of proprietary components to provide high quality automated and manual slide hybridisations for use in ...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Cross linkers are used for the identification of near-neighbour protein relationships and ligand-receptor interactions. Homobifunctional, amine-reacti...
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Cross linkers are used for the identification of near-neighbour protein relationships and ligand-receptor interactions. Homobifunctional, amine-reacti...
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   The 1-Step Human High-Yield In Vitro Translation (IVT) Kits enable the expression of functional proteins with 10 to 100 times greater yield per...
Tuoteluettelon nro: (PIER77140)
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Imject™ Freund's Complete Adjuvant (FCA) is a popular non specific stimulator of the immune response for use in antibody production immunisation proto...
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  BioVision
Kuvaus:   Ivacaftor (VX-770) is a potent, cell-permeable small molecule potentiator of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR).
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 34
  1  2  3  4  5  Seuraava