Hait: Proteiinien uuttoreagenssit (Extraction)
Proteiinien ekstraktioreagenssien avulla tutkimuksen kohteena olevat proteiinit voidaan helposti eristää kohdekudoksista ja soluista ilman suuria näytemenetyksiä tai laadun heikkenemistä. <br />FAB fragmentit, totaaliproteiini pooli (total protein), kasvien proteomit, glykoproteiinit, lysosomit ja nukleaasit voidaan puhdistaa esim. kolonnipohjaisilla kiteillä.<br />Kitit löytyvät kaikkiin käyttötarkoituksiin oli tarkoituksena sitten 2D-elektroforeettinen tai massaspektrofotometrinen tutkimus.
Proteiinien ekstraktioreagenssien avulla tutkimuksen kohteena olevat proteiinit voidaan helposti eristää kohdekudoksista ja soluista ilman suuria näytemenetyksiä tai laadun heikkenemistä.
FAB fragmentit, totaaliproteiini pooli (total protein), kasvien proteomit, glykoproteiinit, lysosomit ja nukleaasit voidaan puhdistaa esim. kolonnipohjaisilla kiteillä.
Kitit löytyvät kaikkiin käyttötarkoituksiin oli tarkoituksena sitten 2D-elektroforeettinen tai massaspektrofotometrinen tutkimus.
42  results were found
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (PIER90053)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Asp-N protease is a highly specific endoproteinase used to improve sequence coverage in mass spectrometry protein identification applications.
UOM: 1 * 1 Each
MSDS
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: The use of peptides for the generation of antibodies against specific peptides has become an essential tool in proteomic research. A crucial step in u...
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: DetergentOUT™ GBS10-5000 spin column, 5000 µl resin volume, 500 - 1250 µl sample volume, DetergentOUT™
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: DetergentOUT™ Tween®, Micro, DetergentOUT™
Tuoteluettelon nro: (PIER90054)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Glu-C protease is a highly specific endoproteinase use to improve sequence coverage in mass spectrometry protein identification applications.
UOM: 1 * 1 Each
MSDS
Tuoteluettelon nro: (786-793)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Ficin (or Ficain) is a cysteine protease enzyme (EC 3.4.22.3) isolated from fig latex is that has the endopeptidase activity to cleave Immunoglobulin ...
UOM: 1 * 5 mL
Tuoteluettelon nro: (786-244)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: SilverOUT removes interfering silver ions from gel pieces.
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (DGA01)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: The 'critical micelle concentration' (CMC) of a detergent varies with temperature, pH, ionic strength, detergent concentration, purity and presence of...
UOM: 1 * 500 Items
Tuoteluettelon nro: (786-599)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Iminobiotin resin, immobilised
UOM: 1 * 5 mL
Tuoteluettelon nro: (PIER90056)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Chymotrypsin protease is a purified native endoproteinase validated for maximum activity and selectivity in proteomic applications.
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: The Pierce™ Universal Nuclease for Cell Lysis is ideal for a wide variety of applications where complete digestion of nucleic acids is needed when pre...
Tuoteluettelon nro: (786-681)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: InGel™ Blue, 100 spots
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (786-241)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: KIT INGEL SILVER 100 PREPS 1 * 1 Each
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (PIER90051)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Endoproteinase Lys-C protease is a highly purified native endoproteinase validated for maximum activity and stability in proteomic applications.
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (PIER90067)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Pierce™ TMTzero™ Label Reagent serves as a "light" tag for MS-level peptide quantitation similar to duplex isotopic metabolic labeling, such as SILAC,...
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: OrgoSol DetergentOUT™, Micro, OrgoSol DetergentOUT™
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom