Hait: Hansikaaskaapit
Hansikaskaappi eristää käyttäjän tutkittavasta näytteestä tai suojaa herkkiä näytettä ympäröivän atmosfäärin vaikutukselta. Hansikaskaappeja on eri kokoisia eri tarkoituksiin. Useissa Glove Box malleissa on erillinen ilmalukko, jonka kautta tutkittavat elementit voidaan siirtää kaappiin vaarantamatta jo sisällä olevien puhtautta. Monet mallit on varustettu HEPA suodattimella suojelemaan myös käyttäjiä sisälläolevien aineiden vaikutukselta.
Hansikaskaappi eristää käyttäjän tutkittavasta näytteestä tai suojaa herkkiä näytettä ympäröivän atmosfäärin vaikutukselta. Hansikaskaappeja on eri kokoisia eri tarkoituksiin. Useissa Glove Box malleissa on erillinen ilmalukko, jonka kautta tutkittavat elementit voidaan siirtää kaappiin vaarantamatta jo sisällä olevien puhtautta. Monet mallit on varustettu HEPA suodattimella suojelemaan myös käyttäjiä sisälläolevien aineiden vaikutukselta.
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: LABCONCO
Kuvaus: This glove box is designed to create controlled oxygen and moisture atmospheres for working with products that are easily oxidized. The glove box feat...
Toimittaja: LABCONCO
Kuvaus: These glove boxes provides a leak-tight environment to perform work with contamination-sensitive materials under vacuum or in an inert environment.
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: These polyethylene glove bags are used for handling air and moisture sensitive chemicals in laboratories. Also suitable for field sampling.
Tuoteluettelon nro: (BOHLV1755-08)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Designed for the handling of humidity-sensitive products in a dry atmosphere.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Tuoteluettelon nro: (BOHLV1988-08)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: This normal pressure glove box features a robust yet lightweight aluminium frame with panels made of acrylic glass which ensures superb all-round visi...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BOHLV1984-08)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: This PMMA glove box allows safe working with sensitive compounds in a controlled environment.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BOHLV1982-08)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: This PMMA glove box with transfer chamber allows safe working with sensitive compounds in a controlled environment.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: These polyethylene glove bags are ideal for laboratory use and field sampling.
Toimittaja: LABCONCO
Kuvaus: These glove boxes with stainless steel liner provide inlet and outlet HEPA or ULPA filtration and a leak-tight physical barrier to protect the operato...
Toimittaja: LABCONCO
Kuvaus: This combination glove box with fibreglass lining provides inlet and outlet HEPA or ULPA filtration and a leak-tight physical barrier to protect the o...
Toimittaja: LABCONCO
Kuvaus: This filtered glove box with fibreglass liner provides inlet and outlet HEPA filtration and a leak-tight physical barrier to protect the operator from...
Toimittaja: LABCONCO
Kuvaus: These glove boxes with stainless steel liner provide inlet and outlet ULPA filtration and a leak-tight physical barrier to protect the operator from e...
Tuoteluettelon nro: (135-1095)
Toimittaja: LABCONCO
Kuvaus: This glove box provides a leak-tight environment for work with contamination-sensitive materials.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BOHLV1992-08)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: This anti-static glove box made of PC-ESD allows safe working with sensitive compounds in a controlled environment.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BELAH500260000)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: This small and portable glove box is designed for remote and field use. It is manufactured from transparent acrylic plastic (6,35 mm thick).
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (135-1097)
Toimittaja: LABCONCO
Kuvaus: XPert weigh boxes have inlet and outlet HEPA filters and provide a leak-tight physical barrier to protect the operator from hazardous airborne particu...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom