Pipetti, monikanavainen, mekaaninen, Proline® Plus
Toimittaja: Sartorius
Proline® Plus Proline®Plus
613-5181EA 939 EUR
613-5181 613-5183 613-5180 613-5184 613-5182 613-5185
Pipetti, monikanavainen, mekaaninen, Proline® Plus
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit
The Proline® Plus mechanical pipettes are designed to offer comfort and quality for your everyday manual pipetting. They combine durable construction with ease and lightness of use, and are therefore a perfect choice for liquid-handling professionals and students.
  • Ergonomic design with light pipetting forces, comfortable handle and finger support for reduced risk of strain injuries
  • Optiload tip loading mechanism enables perfect tip sealing onto every individual tip cone
  • Minimised risk of contamination with Safe-Cone Filters and full autoclavability
  • Highly durable (high chemical and UV-resistance) with strengthened structure for heavier use
  • Volume range colour coding for easy pipette tips selection
  • Thermal insulation of internal components improves accuracy
  • Only three parts to disassemble allows easy cleaning
Saatavana kahdenlaisia suodattimia: Safe-Cone (vakiomalli) ja Safe-Cone Plus. Perusmallinen Standard-suodatin on tarkoitettu yleissovelluksiin ja Plus-suodatin vaativampiin sovelluksiin, kuten soluviljelyyn, bakteeri- ja virustöihin sekä molekyylibiologian sovelluksiin.
* Safe-Cone Plus
Toimitustiedot: Proline® Plus-pipettien kalibrointityökalu, autoklavointirasva, kärki, Safe-Cone-suodattimet (>10 µl) ja pinsetit, käyttöohje sekä laatutodistus.