VWR® Safetypette, Pipetintäyttäjä
Toimittaja: VWR
VWR® Safetypette
612-4548EA 0 EUR
612-4548
VWR® Safetypette, Pipetintäyttäjä
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetintäyttäjät
Pipetintäyttäjä, soveltuu kaikille 1 - 100 ml:n lasi- ja muovipipeteille.
  • Vaihdettava hydrofobinen membraanisuodatin estää nesteiden pääsyn laitteeseen
  • Imu-, annostelu- ja tyhjennystoiminnoille erilliset painikkeet
  • Silikonisovitin takaa pipettien ehdottoman tiiviin kiinnityksen
Safetypette-pipetintäyttäjää voidaan käyttää lasi- tai muovipipettien kanssa helpottamaan monien erilaisten nesteiden pipetointia. Kätevästi sijoitetut säätimet helpottavat työskentelyä ja mahdollistavat erittäin turvallisen sarjapipetoinnin.
Tilaustiedot: Mukana toimitetaan kolme erillistä, eriväristä (kolme eri väriä) kärkikartiota.