Mittari, liuenneen hapen, kädessä pidettävät, Oxi 3205 / 3210 / 3310
Toimittaja: WTW
664-0533EA 1060 EUR
664-0533 664-0534 664-0525 664-0526
Mittari, liuenneen hapen, kädessä pidettävät, Oxi 3205 / 3210 / 3310
Sähkökemiamittarit Mittarit, liuenneelle hapelle
Vedenkestävät käsikäyttöiset mittarit rajoittamattomaan ulkokäyttöön.
  • Suuri näyttö, joka on helppolukuinen myös huonossa valaistuksessa
  • Kestävä kotelo ja tiivis silikoninäppäimistö, suojausluokitus IP 66/67
  • Jopa 2500 tuntia jatkuvaa käyttöaikaa yhdellä akkupaketilla
  • Suuri muisti tietoja varten (päivämäärä, aika ja tunnistusnumerot mittauksille)
  • Valittavissa neljä kieltä (englanti, saksa, ranska, espanja)
Vaativiin mittauksiin kentällä ja laitoksissa, esimerkiksi vesi-/jätevesianalyyseihin, lääke- ja kemianteollisuuden käyttöön jne.
Oxi 3310:
- Laajennettu muisti 5000 GLP:n mukaiselle tiedostolle
- Ajastettava tallennin, jossa säädettävät välit pitkäaikaiseen monitorointiin
- Vesitiivis mini-USB-liitäntä tietokoneeseen liittämiseen
Tilaustiedot: Kaikki happimittarit ovat saatavana pakkauksissa, joihin sisältyy anturit ja lisätarvikkeet.