Crack Set -hajotusreagenssit näytteen esikäsittelyyn, Supelco®
Toimittaja: Merck
1.14687.0001 1.14688.0001 1.14963.0001
1.14687.0001EA 178 EUR
1.14687.0001 1.14688.0001 1.14963.0001
Crack Set -hajotusreagenssit näytteen esikäsittelyyn, Supelco®
Ympäristöanalytiikan pikatestit
Pakkaukset termoreaktorissa tapahtuvaan näytteen hajottamiseen, jonka jälkeen määrityksen voi tehdä Spectroquant®-kyvettitestillä tai reagenssitestipakkauksilla. Crack Set -pakkaukset ovat helppokäyttöisiä ja sujuvoittavat näytteiden valmistelua. Pakkaukset soveltuvat likaisten, värillisten tai paljon kiintoainetta sisältävien näytteiden valmisteluun ennen soveltuvan Spectroquant®-pakkauksen käyttöä.
  • Sisältää kaikki hajotukseen tarvittavat reagenssit, tuotteessa määritetyille testeille
  • Helppokäyttöinen - mukana vaiheittaiset ohjeet