pH-puskuriliuokset, vertailumateriaalit ja puskuriliuokset, CertiPUR®, Supelco®
Toimittaja: Merck
Certipur®
1.07204.0105EA 180 EUR
1.07204.0105 1.01962.0001 1.07205.0105 1.01960.0001 1.07200.0105 1.01963.0025 1.07202.0105 1.01964.0025 1.01961.0025 1.01965.0025 1.07203.0105
pH-puskuriliuokset, vertailumateriaalit ja puskuriliuokset, CertiPUR®, Supelco®
Biokemialliset puskuriliuokset pH-puskuriliuokset
Materiaalit pH-laitteiden tarkkaan kalibrointiin ja omavalvontaan.
  • NIST- ja PTB-jäljitettävä
  • Suurin poikkeama: ±0,003 pH-yksikköä
  • pH-arvot mitattu akkreditoidussa kalibrointilaboratoriossa (DKD-K-14301)