Laskeumamaljat puhdastiloihin, Envirocheck® Settle Plates
Toimittaja: Merck
Envirocheck® Settle
1.18410.0020EA 0 EUR
1.18410.0020
Laskeumamaljat puhdastiloihin, Envirocheck® Settle Plates
Elatusaineet mikrobiologiaan Valmisteltu viljelyaine
Ilmanlaadun valvontajärjestelmien tarve kasvaa kaikissa tuotanotilossa, joissa ilman mukana kulkeutuvat mikro-organismit voivat kontaminoida tuotteita ja -valmistusprosesseja tai vaikuttaa niihin. Ilmanlaadun valvominen on tästä syystä erittäin tärkeää kaikilla teollisuudenaloilla, joissa käytetään puhdastiloja. Envirocheck®-elatusainemaljoja (halkaisija 90 mm) on helppo käyttää aktiivisessa ilmanäytteiden otossa yhdessä erilaisten (kuten .MAS-100) ilmanäytekerääjien kanssa. Maljat soveltuvat myös passiiviseen ilmanäytteiden ottoon. Puhdastiloihin soveltuvat Envirocheck®-elatusainemaljat on kolminkertaisesti pakattu ja gammasäteilytetty. Maljoissa on 25 ml elatusainetta, mikä estää kuivumisen jopa 1000 litran näytteenoton ja pitkän, jopa 7 päivää kestävän inkubaation aikana (esim. hiivat ja homeet). Maljojen halkaisija on 90 mm. Tiiviissä (H₂O₂-läpäisemätön) sisäpussissa on kuivausaine, joka absorboi kondensaatiovettä. Maljoja säilytetään huoneenlämmössä (15-25 °C). Voidaan säilyttää käyttöpaikassa.
  • Gammasäteilytetty, kolminkertaisesti pakattu, tiivis sisäpussi (H₂O₂-läpäisemätön)
  • 25 millilitran täyttömäärä mahdollistaa pitkät inkubointiajat
  • Neljä neutralointiainetta inaktivoivat mahdolliset desinfiointiainejäämät
  • Kuivausainepussi ehkäisee kondensaatioveden kerääntymistä
  • Maljojen käyttö on turvallista ja maljat on helppo erottaa toisistaan, koska jokaiseen Envirocheck®-elatusainemaljaan on painettu nimi, viimeinen käyttöpäivä, eränumero ja tuotteen sarjanumero
Pakkaus: kolminkertaisesti pakattu, 2x 10 maljaa