Kontaktimaljat soveltuvat pintojen ja ilman (ilmanäytteenottimen avulla) mikrobiologisten kontaminaatioiden valvomiseen puhdastiloissa, suojakaapeissa, ja muilla rajoitetuilla alueilla (RABS, Restricted Access Barrier), elintarviketeollisuudessa ja sairaaloissa. Kolminkertainen pakkaus takaa, että itse pakkaus ei kontaminoi ympäristöä, sillä päällyskääre poistetaan juuri ennen puhdastiloihin menemistä. PCA:ta sisältävien maljojen pakkausta ei ole säteilytetty.
- Maljat on pakattu kolminkertaiseen erikoispakkaukseen, jossa on säteilynilmaisin
- Maljat voi näytteenoton jälkeen kuljettaa laboratorioon läpinäkyvässä, kestokäyttöisessä PET-muoviastiassa
- Erikoispakkaus suojaa tuotetta kuljetuksen ja säilytyksen aikana
- Mukana voi olla desinfiointiaineita neutraloivia TLHTh-aineita (Tween®, lesitiini, histidiini, tiosulfaatti)
- Saatavana säteilytyksen/dosimetrian sertifikaatti
- VHP-lujuustutkimukset saatavana kaikille kolminkertaisesti pakatuille maljoille
Pakkaus: Maljat on pakattu viiden maljan tiivistettyihin muovipakkauksiin. Jokaisessa pussissa on kaksi pakkausta (10 maljaa). Mukana laatikossa on kahdeksan pussia eli yhteensä 80 maljaa.