Chromocult® Enterobacter sakazakii -agar
Toimittaja: Merck
1.00873.0100EA 217 EUR
1.00873.0100 1.00873.0500
Chromocult® Enterobacter sakazakii -agar
Elatusaineet mikrobiologiaan Elatusaineet mikrobiologiaan, jauhemaiset
Selektiivinen elatusaine Enterobacter sakazakiin määrittämiseen maitojauheesta ja jauhemaisesta äidinmaidonkorvikkeesta. Chromocult® Enterobacter sakazakii -agar on hyvä kasvualusta bakteerille, ja E. sakazakii -pesäkkeiden värjäytyminen on voimakasta. Inhibiittorien lisääminen ja 44 °C:n inkubointilämpötila vähentävät useimpien muiden gram-positiivisten ja gram-negatiivisten bakteerien kasvua. E. sakazakii on ß-D-glukosidaasipositiivinen ja kasvaa sinivihreinä pesäkkeinä tässä elatusaineessa. Inkubointi: 24 ±2 h, 44 ±1 °C. Inkubointilämpötilalla on suuri vaikutus menetelmän herkkyyteen ja selektiivisyyteen. Yli 45 °C:n lämpötilat estävät E. sakazakiin kasvun. Alle 43 °C:n lämpötilat vähentävät muiden bakteerien kasvun estymistä.
  • Luotettava, nopea ja turvallinen Enterobacter sakazakiin määritys kromogeenisella elatusaineella edulliseen hintaan
  • Erittäin turvallinen kromogeeninen menetelmä on ainoa tapa määrittää selkeästi kaikki Enterobacter sakazakii -bakteerit
  • Helppo tulkinta 24 tunnissa. Vain Enterobacter sakazakii kasvaa turkooseina pesäkkeinä, kun muiden bakteerien kasvu tukahtuu tai ne jäävät värittömiksi
  • ISO 22964 -standardin suosittelema