Chromocult listeriaselektiivinen agar
Toimittaja: Merck
1.00427.0500EA 339 EUR
1.00427.0500
Chromocult listeriaselektiivinen agar
Elatusaineet mikrobiologiaan Elatusaineet mikrobiologiaan, jauhemaiset
Vastaa ALOA (Agar Listeria acc. to Ottaviani & Agosti) -agaralustaa, joka on selektiivinen alusta Listeria monocytogenes -bakteerin eristämiseen elintarvikkeista (AFNORin hyväksymä menetelmä). Listeriaselektiivisen Chromocult®-agarin rikastusliemi tarjoaa hyvät edellytykset kasvulle. Inhibiittorisuplementit estävät useimpien muiden bakteerien, hiivojen ja sienien kasvun. Listeria-bakteerit saavat sen sijaan kasvaa rajoituksetta ja muodostavat sinivihreitä pesäkkeitä; Listeria monocytogenes -pesäkkeiden ympärillä on vaalea samentumavyöhyke.
  • Helppoa ja turvallista
  • Referenssialusta (ISO 11290, AFNOR-hyväksytty)
  • FDA ja BAM suosittelevat