Kuivaelatusaineet
Toimittaja: Merck
GranuCult™
1.08191.0500EA 194 EUR
1.08191.0500 1.10987.0500 1.03863.0500 1.07994.0500 1.05411.0500 1.03750.0500 1.00213.0500 1.10130.0500 1.16751.0500 1.05287.0500 1.15421.0100 1.04044.5000 1.01590.0500 1.10824.0500 1.05438.5000 1.05454.0500 1.00214.5000 1.05443.5000 1.00191.0500 1.05459.9999 1.02348.0500 1.00526.0500 1.11699.0500 1.05289.0500 1.03858.0500 1.05413.0500 1.14238.5000 1.16000.0500 1.05459.5000 MERC1.102830500BOM 1.07666.0500 1.01406.5000 1.05435.0500 1.05712.0500 1.10453.0500 1.11972.0500 1.10859.0500 1.01629.5000 1.08190.5000 1.15108.0500 1.03865.0500 1.00483.5000 1.05290.0500 1.11755.0500 1.10989.0500 1.10397.0500 1.00416.5000 1.10860.0500 1.08492.0500 1.07228.0500 1.05406.0500 1.16845.0500 1.10948.9025 1.01800.0500 1.07004.0500 1.01617.0500 1.03686.9010 1.05463.0500 1.10948.9026 1.07324.0500 1.05178.0500 1.07899.0500 1.10582.0500 1.00070.0500 1.13919.0500 1.10878.0500 1.05394.5000 1.10283.0500 1.10266.5000 1.05435.5000 1.03870.0500 1.10136.0500 1.01629.0500 1.05448.0500 1.10694.0500 1.05459.0500 1.03867.0500 1.15029.0500 1.10235.0500 1.05458.0500 1.10213.9025 1.10493.0500 1.05452.0500 1.10329.0500 1.03866.0500 1.10823.0500 1.10631.0500 1.05222.0500 1.00610.0500 1.05449.0500 1.09205.0500 1.10285.5000 1.05398.0500 1.07661.0500 1.10675.0500 1.03857.0500 1.10259.0500 1.16761.5000 1.08720.5000 1.09628.0500 1.00415.0500 1.10455.0500 1.05978.0500 1.10660.0500 1.10549.0500 1.00525.5000 1.05285.0500 1.10398.5000 1.20589.0500 1.05286.0500 1.00214.0500 1.07228.9025 1.05272.0500 1.07228.9026 1.10690.0500 1.10673.0500 1.00414.0500 1.11723.0500 1.11471.5000 1.05438.0500 1.03915.0500 1.00025.9010 1.10230.0500 1.10275.0500 1.10689.0500 1.10128.0500 1.13116.0500 1.15338.0500 1.10328.0500 1.05470.0500 1.10707.0500 1.03864.0500 1.05443.0500 1.05454.5000 1.03859.0500 1.07993.0500 1.05410.0500 1.10988.0500 1.04044.0500 1.07228.5000 1.00526.5000 BTSM1.44048.0100 1.02894.0500 1.05397.0500 1.05406.5000 1.05267.0500 1.00416.0500 1.16406.5000 1.01621.0500 1.10661.0500 1.10824.5000 1.05284.0500 1.09878.0500 1.10658.0500 1.05463.5000 1.10866.0500 1.07700.0500 1.05403.0500 1.08190.0500 1.10863.0500 1.01406.0500 1.03871.0500 1.00445.0500 1.05458.9999 1.20597.0500 1.03855.0500 1.00467.0500 1.05459.9025 1.05394.0500 1.10549.5000 1.10404.0500 1.05448.5000 1.03872.0500 MERC1.01406.0500NO 1.10426.9999 1.10136.5000 1.10864.0500 1.05450.0500 1.00466.0500 1.07324.5000 1.03854.0500 1.10664.0500 1.10582.5000 1.14582.0500 1.05262.0500 1.10405.0500 1.05465.0500 1.00918.0500 1.10153.0500 1.10133.0500 1.05396.0500 1.00465.0500 1.03853.0500 1.10747.0500 1.16338.5000 1.05878.0500 1.11277.0500 1.00068.0500 1.15045.0500 1.05449.5000 1.03686.0500 1.10661.9025 1.05398.5000 BTSM1.44034.0100 1.10285.0500 1.16761.0500 1.00025.0500 1.05458.5000 1.10398.0500 1.20596.0500 1.07500.0001 1.11278.0500 1.07500.0002 1.10991.0500 1.03873.0500 1.03879.0500 1.00207.0500 1.12535.0500 1.08339.0500 1.09045.0500 1.10663.0500 1.10266.0500 1.07620.0500 1.08191.5000 1.11640.0500 1.00072.0500 1.05269.0500 1.05459.9010
Kuivaelatusaineet
Elatusaineet mikrobiologiaan Elatusaineet mikrobiologiaan, jauhemaiset
Kuivaelatusaineita käytetään useissa sovelluksissa. Koska elatusainejauheiden käyttöön liittyy useita riskejä, suurin osa Merckin kuivaelatusaineista on rakeina. Merck pyrkii välttämään eläinperäisiä valmistusaineita, jotta TSE-tartunnan vaara pysyisi mahdollisimman pienenä. Jos muuta vaihtoehtoa ei kuitenkaan ole, valmistuksessa käytetään aina vain EDQM:n hyväksymiä aineita, joiden TSE-luokka on B tai C. Tämä takaa, että tuotteet ovat korkealaatuisia ja vastaavat elintarviketarkastuksia, valmiiden tuotteiden ja raaka-aineiden mikrobiologisia testejä sekä lääke- ja kosmetiikkateollisuuden laadunvarmistusta koskevia määräyksiä. Valmistamme elatusaineita myös asiakkaan vaatimusten mukaan. Elatusaineiden koostumukset ovat luottamuksellisia, ja sopimusvalmistuksesta tehdään aina salassapitosopimus. Kysy meiltä lisätietoja! Merck-elatusainerakeet:
  • Rakeiden käsittely synnyttää huomattavasti vähemmän hienojakoista pölyä, mikä pienentää herkistymisriskiä ja vähentää pölyn joutumisen hengitysteihin
  • Helppokäyttöiset rakeet liukenevat nopeasti ja muodostavat tasaisen suspension
  • Aineosaset eivät erotu kerrostumiksi pitkänkään säilytysajan kuluessa
  • Taloudellinen: selektiiviset komponentit sisältyvät itse elatusaineeseen aina kun se on mahdollista, eikä kalliiden suplementtien ostaminen ja käsittely ole silloin enää tarpeen
  • Turvallinen: eläinperäiset elatusaineet on valmistettu matalan riskin (kategoriat III ja IV) BSE-aineista
Sertifikaatit: Koostumus on standardien mukainen (esim. ISO, AFNOR, APHA, AOAC, FDA-BAM, USDA-FSIS, EP ja USP).