Elatusaineet juomaveden tutkimiseen
Toimittaja: Merck
1.11471.0500EA 298 EUR
1.11471.0500 1.07680.0500
Elatusaineet juomaveden tutkimiseen
Elatusaineet mikrobiologiaan Elatusaineet mikrobiologiaan, jauhemaiset
Puhdas juomavesi on yksi nykypäivän tärkeimpiä huolenaiheita. Veden analysoiminen on tärkeää myös elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Merckin rakeiset elatusaineet on valmistettu tiukkoja laadunvalvontakriteereitä noudattaen, ISO 11133 -standardin mukaisesti.
  • Kaikki, mitä tarvitset: laaja valikoima agareita ja käyttövalmiita elatusaineita, sekä oikeanlaiset suodatusjärjestelmät
  • Korkealaatuiset tuotteet kilpailukykyiseen hintaan
  • Kaikki elatusaineet vastaavat ISO-standardien vaatimuksia
Pyydä esite W 286135 (Water - Microbiological examination Merck). Pall GN-6 -selluloosasuodattimet soveltuvat erinomaisesti juomavesitutkimuksiin.