Mikrobiologian määritystestit, Bactident
Toimittaja: Merck
1.13306.0001EA 145 EUR
1.13306.0001 1.13301.0001 1.13300.0001 1.13303.0001
Mikrobiologian määritystestit, Bactident
Pikatestit patogeenien ja allergeenien osoittamiseen Enzymatic Tests
Entsymaattinen aktiivisuus tai sen puute on mikro-organismeilla taksonominen ominaisuus, jonka perusteella ne voidaan erottaa ja joskus myös tunnistaa.