Bioindikaattore, Sterikon® plus
Toimittaja: Merck
1.10274.0001EA 69.2 EUR
1.10274.0001 1.10274.0002
Bioindikaattore, Sterikon® plus
Sterilointi-indikaattori
Sterikon® plus bioindikaattoreita voidaan käyttää autoklaavien toimivuuden testaamiseen (15 minuuttia 121 ° C: ssa). Niillä voidaan myös tarkistaa minkä tahansa tyyppinen autoklaavikuorma steriloinnin onnistumisen kannalta. Esimerkiksi lääkkeet, erityisesti ampullit, säilykkeet ja niin edelleen.
  • Voidaan myös varmistaa minkä tahansa autoklavoinnin onnistuminen. Käyttökohteita ovat esimerkiksi lääkkeet (erityisesti ampullivalmisteet) ja säilykkeet.
Sertifikaatit: Suosituksen mukaan USP ja EP käyttöön bioindikaattoreiden tarkastamiseksi autoklaavissa lääkkeiden.