Testausjärjestelmä antibakteeristen aineiden (inhibiittorien) havaitsemiseen virtsasta. Sillä saadaan varma diagnostinen arvio virtsatieinfektiosta. Urotest® AB -testiliuskan reaktioalueella on Bacillus subtilis ATCC 6051 -kannan itiöitä ja puskuroitu viljelyalusta. Itävien itiöiden aineenvaihdunta on aktiivista. Tällä reaktiosekvenssillä voi testata, onko virtsanäytteissä inhibiittoreita. Liuskan väri kertoo testituloksen. Kasta Urotest® AB -testiliuska virtsanäytteeseen, aseta liuska inkubointipussiin ja inkuboi 5...24 tuntia. Testiliuska soveltuu sekä pikatestiksi (inkuboi 5...7 h) tai rutiinitestiksi (inkuboi enintään 24 h).
- Helpottaa luotettavien diagnostisten arvioiden tekemistä
- Helppo tulkita: Sininen reaktioalue tarkoittaa, että tulos on negatiivinen (virtsanäytteessä ei ole inhibiittoreita). Beige/valkoinen reaktioalue sen sijaan tarkoittaa, että tulos on positiivinen (virtsanäytteessä on inhibiittoreita)
Toimitustiedot: 50 Urotest® AB -testiliuskaa; 50 inkubointipussia, 50 teippiä merkintää varten.