Elatusaineet, käyttövalmiit, pussit
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
853120ZBEA 79.8 EUR
853120ZB 850343VBMP 872760TA 801121ZB AX031108 852760TA 850179ZBMP AX031106 6141.01000 803120ZB 800179ZT 801121ZE 800179ZBMP AX031110 870179ZB AX031109 AX031119 800343VBMP 800343VB 851121ZB 870343GB 850179ZB 850343VB 800179ZB AX031107 870343VB
Elatusaineet, käyttövalmiit, pussit
Elatusaineet mikrobiologiaan Valmisteltu viljelyaine Prepared Media in Bags, Liquid
Elatusainepussit soveltuvat suurille näytemäärille.
  • Tilaa säästävä pakkaus
  • Ei rikkoutuvien lasipullojen vaaraa
  • Elatusaine voidaan annostella kätevästi suoraan pussista joko gravimetrisesti Dilumat laitteella tai peristalttisella pumpulla