Kontaktimaljat
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
AX061102EA 0 EUR
AX061102 AX061105 AX061101 AX061104 221400ZA
Kontaktimaljat
Elatusaineet mikrobiologiaan Kontaktimaljat mikrobiologiaan
Tuotteet on valmistettu laadukkaista raaka-aineista. Elatusaineet valmistetaan ISO 11133 -määräysten mukaisesti (elintarvikemikrobiologia). GMP-standardien mukaisessa valmistuksessa noudatetaan uusinta teknologiaa ja laadunvalvonnasta vastaavat mikrobiologian ammattilaiset.
  • Pakattu puhdastilaoloissa kontaminaation välttämiseksi
  • Säilytys 2–8 °C
  • GMP-standardien mukainen koostumus on eri farmakopea- ja ISO-vaatimusten mukainen