Käyttövalmiit Compact Dry -maljat
Toimittaja: HyServe
Compact Dry
710-2029EA 166 EUR
710-2029 710-2004 710-0753 SCIL1006731 710-0707
Käyttövalmiit Compact Dry -maljat
Elatusaineet mikrobiologiaan Kontaktimaljat mikrobiologiaan
Käyttövalmis, vedetön elatusainekalvo vankalla, kannellisella muovialustalla. Sopii elintarvikkeiden mikro-organismien laskemiseen, tuotteiden laadunvalvontaan ja mahdollisen kontaminaation selvittämiseen. Maljoilla voidaan testata niin raaka-ainetta kuin valmista tuotettakin. Mikro-organismit tunnistetaan kromogeenisten substraattien ja redox-indikaattoreiden synnyttämien värien perusteella.
  • Käyttövalmiit: aseta 1 ml näyte levylle ja inkuboi
  • Helppo lukea: pesäkkeiden pigmentit ovat erivärisiä
  • Helppo säilyttää huoneenlämmössä, säilyvät pitkään
  • Säästää tilaa, pinottavat
Dry TC, EC, CF, YM, XSA, SL ja LS ovat AOAC-hyväksyttyjä
Dry TC, EC, CF, ETB, XSA, SL ja LS ovat MicroVal-hyväksyttyjä
Dry TC, EC, CF, ETB, XSA, SL ja LS ovat NordVal-hyväksyttyjä
Eurooppalainen validointi ja sertifiointi tehty standardin EN ISO 16140 -standardin vaatimusten mukaisesti