Elatusainemaljat säteilytetyt
Toimittaja: Avantor
VWR®
131114TIMPEA 321 EUR
131114TIMP 281112TI 111114ZIMP 111114ZI 131114TI 110774ZI 131114XI 281112ZI 131114ZIMP 111114TI 499270OO 131114ZI 111114TIMP 130802ZI 110884ZI 280882TI 130884CY 110070PY 110884CY 280882ZI 285712TI 281112TI30 130884ZI 110884TI 112230CAMP 110802ZI 131114PYMP 110884TIMP 110802ZIMP 110774ZIMP 131114PY 131114RY 112750ZI 111114RY
Elatusainemaljat säteilytetyt
Elatusaineet mikrobiologiaan Valmisteltu viljelyaine
Saatavissa standardimaljoissa (halkaisija 90 mm). Neutralointiaineena on käytetty TLHTh:a (Tween, lesitiini, histidiini, tiosulfaatti). Pussit saa kaksin- tai kolminkertaisesti pakattuina. Toisessa pakkauksen pusseista on säteilytystiedot.
  • Saatavissa säteilytys-/dosimetriatodistus
  • Kaikista kolminkertaisesti pakatuista maljoista on VHP-resistenssitutkimukset
  • Säilytys huoneenlämpötilassa
Storage: 15 to 25 °C for plates 280882TI, 280882ZI, 281112TI and 281112ZI; 2 to 14 °C for all the other plates.
Pakkaus: The plates are packed 10 each in a plastic shrink-wrapped bag. Box contains 2 bags with a total of 20 or 6×10 plates.